Learn More
N-Isopropylcyclohexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11992051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11992051 25 g Flacon en verre 25g
10062190 5 g Flacon en verre 5g
10226180 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11992051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171760250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1195-42-2 | C9H19N | 141.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1195-42-2
Formule moléculaire C9H19N
Poids moléculaire (g/mol) 141.26
Numéro MDL MFCD00003831
Clé InChI UYYCVBASZNFFRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylcyclohexylamine, cyclohexylisopropylamine, n-isopropylcyclohexanamine, cyclohexylamine, n-isopropyl, isopropylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-1-methylethyl, n-cyclohexylisopropylamine, n-cyclohexyl-n-isopropylamine, n-propan-2-yl cyclohexanamine, n-isopropyl cyclohexylamine
CID PubChem 62386
Nom IUPAC N-propan-2-ylcyclohexanamine
SMILES CC(C)NC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylcyclohexylamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 175°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11NHCH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4470 to 1.449
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.85
Poids de la formule 141.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Isopropylcyclohexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.