Learn More
Chlorhydrate de N-Isoprpylhydroxylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10679834 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10679834 1 g Flacon en verre 1g
10287450 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10679834 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 276260010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 50632-53-6 | Molecular Formula: C3H9NO·HCl | Molecular Weight: 111.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50632-53-6
Formule moléculaire C3H9NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 111.57
Numéro MDL MFCD00012599
Clé InChI BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylhydroxylamine hydrochloride, n-isopropyl hydroxylamine, n-isopropylhydroxylamine hcl, 2-propanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, ccris 4317, i-propylhydroxylamine hydrochloride, isopropylhydroxylamine hydrochloride, n-hydroxypropan-2-amine hydrochloride, n-isopropyl hydroxylamine hydrochloride, n-isopropyl-hydroxylamine hydrochloride
CID PubChem 170873
Nom IUPAC N-propan-2-ylhydroxylamine;chlorhydrate
SMILES CC(C)NO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 68°C to 72°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHNHOH·HCl
Quantité 1 g
Beilstein 04, 538
Poids de la formule 111.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline légèrement adhérente.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement