Learn More
N-Isopropylméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11985181 50 mL Flacon en verre 50mL
11618459 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11985181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439650500
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 4747-21-1 | C4H11N | 73.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4747-21-1
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Clé InChI XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine
CID PubChem 78485
Nom IUPAC N-méthylpropan-2amine
SMILES CC(C)NC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylmethylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7020g/mL
Point d’ébullition 50°C to 53°C
Point d’éclair -32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NHCH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589nm)
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.702
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Isopropylmethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.