Learn More
N-isopropylpropylpropylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429390 1 g 1g
11419390 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429390 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50256.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21968-17-2 | Molecular Formula: C6H15N | Molecular Weight: 101.193 g/mol
N-Isopropylpropylamine is used as an active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Isopropylpropylamine est utilisée comme principe actif pharmaceutique.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21968-17-2
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Numéro MDL MFCD00027095
Clé InChI VLSTXUUYLIALPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylpropylamine, propan-2-yl propyl amine, n-propyl-n-isopropylamine, unii-k1p2fy26ro, k1p2fy26ro, 1-propanamine, n-1-methylethyl, propyl-isopropylamine, acmc-20ak2r, n-isopropyl-n-propylamine
CID PubChem 89119
Nom IUPAC N-propane-2-ylpropane-1-amine
SMILES CCCNC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylpropylamine
Formule linéaire CH3CH2CH2NHCH(CH3)2
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-isopropylpropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Isopropylpropylamine