Learn More
N-Isovaleroylglycine, MedChemExpress
Code produit 16469376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469376 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW015464
MedChemExpress N-Isovaleroylglycine is an acyl glycine and could be used as a biomarker for the predispositon for weight gain and obesity.
N-Isovaleroylglycine is an acyl glycine and could be used as a biomarker for the predispositon for weight gain and obesity.
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isovaleroylglycine
CAS 16284-60-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H13NO3
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (628.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(CC(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Quantité 100 mg
Poids de la formule 159.18
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism