Learn More
N-(L-Prolyl)-Beta-alanine, TRC
Code produit 30179486
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179486 500 mg 500mg
30179201 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179486 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP756190500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112558-45-9
Formule moléculaire C8H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Synonyme N-L-Prolyl-beta-alanine, L-Prolyl-beta-alanine
Nom IUPAC 3-[[(2S)-pyrrolidine-2-carbonyl]amino]propanoic acid
SMILES OC(=O)CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(L-Prolyl)-beta-alanine
Formule InChI InChI=1S/C8H14N2O3/c11-7(12)3-5-10-8(13)6-2-1-4-9-6/h6,9H,1-5H2,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Quantité 500 mg
Poids de la formule 186.1004
Conditions d’expédition Room Temperature