Learn More
Sel de sodium N-lauroylsarcosine, ultra-pure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Lauroylsarcosine sodium salt |
| Point de fusion | 44°C to 47°C |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Ultrapure |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 5322974 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,4368 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Nom IUPAC | sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-Lauroylsarcosine sodium salt, ultrapure
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: N-Lauroylsarcosine sodium salt