Learn More
N-méthoxy-N-méthyl-4-chlorobenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methoxy-N-methyl-4-chlorobenzamide |
| CAS | 122334-37-6 |
| Formule moléculaire | C9H10ClNO2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide, 4-Chloro-N-methyl-N-methoxybenzamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-11(13-2)9(12)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CON(C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-N-méthoxy-N-méthylbenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.63 |
| Poids de la formule | 199.04 |