Learn More
Chlorure de N-méthoxy-N-méthylcarbamoyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10598283 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10598283 5 g Flacon en verre 5g
10493253 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10598283 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378870050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 30289-28-2 | Molecular Formula: C3H6ClNO2 | Molecular Weight: 123.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30289-28-2
Formule moléculaire C3H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.54
Numéro MDL MFCD06658962
Clé InChI SHQJHXLWZDMQEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-209he9, methylmethoxycarbamoyl chloride, methoxy methyl carbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamyl chloride, n-methyl-n-methoxycarbamyl chloride, carbamic chloride,n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylcarbamic acid chloride
CID PubChem 2734926
Nom IUPAC Chlorure de N-méthoxy-N-méthylcarbamoyl
SMILES CON(C)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3ON(CH3)COCl
Indice de réfraction 1.4420 to 1.444
Quantité 5 g
Poids de la formule 123.54
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement