Learn More
N-(méthoxyméthyl)-N-(triméthylsilyl)benzylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine |
| % min. CAS | 95.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.9280g/mL |
| Analyse élémentaire | 95% min. |
| Point d’ébullition | 76°C (0.3 mmHg) |
| Point d’éclair | 66°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% |
| Mehr anzeigen |