Learn More
N-méthyl-[-(-furylméthyl)pipéride--yl]méthylamine,1-(2-furylméthyl)pipéride-4-yl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | ({1-[(furane-2-yl)méthyle]pipéridin-4-yl}méthyle)(méthyle)amine |
| Poids de la formule | 208.3 |
| Pourcentage de pureté | 97% |