Learn More
n-méthyle-(1-méthyle-1h-indol-7-yl)méthylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10002184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10002184 1 g Flacon en verre ambré 1g
10526154 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10002184 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66946DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 709649-75-2
Formule moléculaire C11H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 174.247
Numéro MDL MFCD11506353
Clé InChI JERMRTDADLXHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 1-methylindol-7-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, 1h-indole-7-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methanamine, 1h-indole-7-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-7-ylmethyl amine, 7-methylamino methyl-1-methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-1h-indol-7-yl methyl amine
CID PubChem 33589520
Nom IUPAC N-méthyl-1-(1-méthylindol-7-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1N(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(1-methyl-1H-indol-7-yl)methylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.25
Pourcentage de pureté 90%