Learn More
N-Méthyl-(1-méthyl-1H-pyrazol-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10423214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10423214 1 g Flacon en verre ambré 1g
10357314 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10423214 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62346DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 930111-04-9
Formule moléculaire C6H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 125.18
Numéro MDL MFCD03419812
Clé InChI CHGIPIYKGPNYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methyl amine, n-methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, n,1-dimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, n-methyl-1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, methyl 2-methylpyrazol-3-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-pyrazole, methyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylmethyl-amine, methyl 1-methylpyrazol-5-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl pyrazole
CID PubChem 7019426
SMILES CNCC1=CC=NN1C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-méthylpyrazol-3-yl) méthanamine
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté 97%