Learn More
N-méthyle-[1-méthyle-5-phénoxy-3-(trifluorométhyle)-1H-pyrazol-4-yl]méthylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10577674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10577674 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10022034 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10577674 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64846CB
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 912569-73-4
Formule moléculaire C13H14F3N3O
Poids moléculaire (g/mol) 285.27
Numéro MDL MFCD09817546
Clé InChI AJQKRVBDVZVOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine,97+%, n-methyl-1-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
CID PubChem 24229724
Nom IUPAC N-méthyl-1-[1-méthyl-5-phénoxy-3-(trifluorométhyl)pyrazol-4-yl]méthanamine
SMILES CNCC1=C(N(N=C1C(F)(F)F)C)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 285.27
Pourcentage de pureté 90%