Learn More
Chlorhydrate de N-méthyl-1-naphthalèneméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472120 1 g 1g
11482120 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472120 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28719.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 65473-13-4 | C12H14ClN | 207.701 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65473-13-4
Formule moléculaire C12H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 207.701
Numéro MDL MFCD00012555
Clé InChI BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, n-methyl-1-naphthalen-1-yl methanamine hydrochloride, n-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride, n-methyl-n-naphthylmethylamine hydrochloride, unii-z8vrt9b309, methyl naphthalen-1-ylmethyl amine hydrochloride, n-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride, n-methyl-c-naphthalen-1-yl methanamine hydrochloride, 1-naphthalenemethanamine, n-methyl-, hydrochloride 1:1, 1-methylaminomethyl naphthalene hydrochloride
CID PubChem 16211748
Nom IUPAC N-méthyl-1-naphtalène-1-ylméthanamine ; chlorhydrate
SMILES CNCC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
Point de fusion 190°C to 193°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.7
Pourcentage de pureté 98%