Learn More
N-méthyl-[(1-phényl-1H-imidazol-2-yl)méthyl]amine, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amine |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 187.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |