Learn More
N-Methyl-1-phenylmethanamine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31020869
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31020869 10 g
31019526 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31020869 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14506410g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-1-phenylmethanamine
CAS 103-67-3
Formule moléculaire C8H11N
Numéro MDL MFCD00008289
Quantité 10 g
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Pourcentage de pureté 98%