Learn More
N-Méthyl-[1-(thien-2-ylméthyl)pipéride-4-yl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11396855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11396855 5 g Flacon en verre ambré 5g
10125733 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10498423 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396855 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66746DE
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 930111-07-2
Formule moléculaire C12H20N2S
Poids moléculaire (g/mol) 224.37
Numéro MDL MFCD09879955
Clé InChI JXFQDIBOGWDEEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylamino methyl-1-thien-2-ylmethyl piperidine, n-methyl-1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, methyl 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, methyl 1-2-thienylmethyl 4-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, n-methyl-1-thiophen-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-methyl-1-1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
CID PubChem 24229738
SMILES CNCC1CCN(CC2=CC=CS2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-[1-(thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Nom IUPAC methyl({1-[(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}methyl)amine
Poids de la formule 224.37
Pourcentage de pureté 97%