Learn More
N-méthyl-[2-(1-benzylindol-5-yl)éthane-1-sulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-2-(1-benzylindol-5-yl)ethane-1-sulfonamide |
| CAS | 894351-85-0 |
| Formule moléculaire | C18H20N2O2S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-Methyl-1-(phenylmethyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20N2O2S/c1-19-23(21,22)12-10-15-7-8-18-17(13-15)9-11-20(18)14-16-5-3-2-4-6-16/h2-9,11,13,19H,10,12,14H2,1H3 |
| SMILES | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1 |
| Nom IUPAC | 2-(1-benzylindol-5-yl)-N-méthyléthanesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 328.43 |
| Poids de la formule | 328.1245 |