Learn More
N-Méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11360657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11360657 250 mg 250mg
10307454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360657 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47546CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 906352-64-5
Formule moléculaire C11H14N4
Poids moléculaire (g/mol) 202.261
Numéro MDL MFCD09025848
Clé InChI VHDVEBIJXKJALO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 2-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanamine
CID PubChem 18525820
Nom IUPAC N-méthyl-1-[2-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)phényl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1CN2C=NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-2-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202.26
Pourcentage de pureté 97%