Learn More
N-méthyl-2,2,2-trifluoroacétamide, Thermo Scientific™™
Code produit 15540524 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15540524 25 g 25g
15530524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15540524 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221570250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 815-06-5
Formule moléculaire C3H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 127.07
Clé InChI IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
CID PubChem 69948
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide
SMILES CNC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Point d’ébullition 156.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Formule linéaire CF3CONHCH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 127.07
Pourcentage de pureté ≥97.5% (GC)
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.