Learn More
N-Méthyl[2-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10451704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10451704 250 mg Flacon en verre ambré -
10622875 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10451704 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49646CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 879896-56-7
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.25
Numéro MDL MFCD09702360
Clé InChI LJDBGVKOXDSIQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methylamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, methyl 2-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
CID PubChem 24229504
SMILES CNCC1=CC=CC=C1C1=NC(C)=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl[2-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC N-méthyl-1-[2-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]méthanamine
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%