Learn More
N-Méthyl[2-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-methyl[2-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | méthyl({[2-(3-méthyle-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényle]méthyle})amine |
| Poids de la formule | 203.24 |
| Pourcentage de pureté | 95% |