Learn More
N-Méthyl-2-(4-méthylperhydro-1,4-diazépine-1-yl)benzylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10061934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10061934 1 g Flacon en verre ambré 1g
10051934 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10061934 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC60446DA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 915707-57-2
Formule moléculaire C14H23N3
Poids moléculaire (g/mol) 233.359
Numéro MDL MFCD09065003
Clé InChI OEVIJYRNRIFBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, methyl 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methyl amine, n-methyl-2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzylamine, n-methyl-1-2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, methyl 2-4-methyl 1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-n-methyl
CID PubChem 24229620
Nom IUPAC N-méthyl-1-[2-(4-méthyl-1,4-diazépines-1-yl)phényl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1N2CCCN(CC2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-2-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 233.36
Pourcentage de pureté 97%