Learn More
Chlorydrate de N-Méthyl-(2-bromo-3-furyl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10602315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10602315 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10602315 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64796DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-(2-bromo-3-furyl)methylamine hydrochloride
CAS 926921-76-8
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H9BrClNO
Numéro MDL MFCD09879945
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-3-methylamino methyl furan hydrochloride, 2-bromofuran-3-yl methyl methyl amine hydrochloride, 2-bromo 3-furyl methyl methylamine, chloride, 1-2-bromofuran-3-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-2-bromofuran-3-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
Clé InChI GYLBKUAMHLATCB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=C(OC=C1)Br.Cl
Nom IUPAC 1-(2-bromofuran-3-yl)-N-méthylméthanamine ; chorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 226.498
CID PubChem 24229719
Poids de la formule 226.5
Pourcentage de pureté 97%