Learn More
N-Méthyl-(2-bromothien-3-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10245334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245334 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10245334 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56646DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(2-bromothien-3-yl)methylamine
CAS 331766-69-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H8BrNS
Numéro MDL MFCD09064982
Quantité 1 g
Synonyme n-methyl-2-bromothien-3-yl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine, 2-bromo 3-thienyl methyl methylamine, 3-thiophenemethanamine, 2-bromo-n-methyl
Clé InChI FOIBDCULRFTGJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=C(Br)SC=C1
Nom IUPAC [(2-bromothiophène-3-yl)méthyle](méthyle)amine
Poids moléculaire (g/mol) 206.10
CID PubChem 24229571
Poids de la formule 206.11
Pourcentage de pureté 97%