Learn More
N-méthyl-(2-méthyl-1,3-oxazol-4-yl)méthylamine, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-methyl-(2-methyl-1, 3-oxazol-4-yl)methylamine |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 126.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |