Learn More
N-méthyl-(2-méthyl-1,3-oxazol-4-yl)méthylamine, Thermo Scientific™
Code produit 11366975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11366975 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10331620 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366975 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57946CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1065073-46-2
Formule moléculaire C6H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.159
Clé InChI SFLPQWGHHRKLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methyl amine, 4-methylaminomethyl-2-methyl-1,3-oxazole, 4-oxazolemethanamine, n,2-dimethyl, 2-methyl-4-methylamino methyl-1,3-oxazole, methyl 2-methyl 1,3-oxazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine, n-methyl-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine
CID PubChem 44119607
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-méthyl-1,3-oxazol-4-yl)méthanamine
SMILES CC1=NC(=CO1)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(2-methyl-1, 3-oxazol-4-yl)methylamine
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 97%