Learn More
N-Méthyl(2-méthyl-3-furyl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10366274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10366274 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10235934 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10366274 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55446CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 916766-85-3
Formule moléculaire C7H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 125.171
Numéro MDL MFCD09702377
Clé InChI IDODRBWAEHXURE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl 2-methyl-3-furyl methylamine, methyl 2-methylfuran-3-yl methyl amine, n-methyl-2-methylfur-3-yl methylamine, 2-methyl-3-methylamino methyl furan, 3-furanmethanamine,n,2-dimethyl, 3-furanmethanamine, n,2-dimethyl, methyl 2-methyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-2-methylfuran-3-yl methanamine
CID PubChem 24229548
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-méthylfurane-3-yl) méthanamine
SMILES CC1=C(C=CO1)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl(2-methyl-3-furyl)methylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté 95%