Learn More
N-méthyl-2-morpholino-5-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10595354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10595354 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10595354 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57846DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzylamine
CAS 886851-52-1
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C13H17F3N2O
Numéro MDL MFCD09025891
Quantité 1 g
Synonyme n-methyl-2-morpholino-5-trifluoromethyl benzylamine, methyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl, n-methyl-1-2-morpholino-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methanamine
Clé InChI UAZNBBVDDCKGES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
Nom IUPAC methyl({[2-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl})amine
Poids moléculaire (g/mol) 274.29
CID PubChem 18525888
Poids de la formule 274.28
Pourcentage de pureté 97%