Learn More
N-Méthyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10412264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10412264 1 g Flacon en verre ambré 1g
10163274 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10412264 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69646DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 941717-08-4
Formule moléculaire C12H18N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 270.35
Numéro MDL MFCD09879987
Clé InChI ASGSHKVYZRSASF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-morpholinosulfonyl benzylamine, 4-2-methylamino methyl phenylsulphonyl morpholine, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methyl amine, 4-2-methylamino methyl phenylsulfonyl morpholine, n-methyl-1-2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine
CID PubChem 24229774
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-morpholine-4-ylsulfonylphényl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 270.35
Pourcentage de pureté 97%