Learn More
N-méthyl-2-phénylpropionamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-2-phenylpropionamide |
| CAS | 58265-30-8 |
| Formule moléculaire | C10H13NO |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | N,α-Dimethylbenzeneacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-8(10(12)11-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)C(NC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.22 |
| Poids de la formule | 163.1 |