Learn More
N-Méthyl-(2-phénylpyrimidin-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10654005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10654005 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10113414 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10654005 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66346CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 921939-11-9
Formule moléculaire C12H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 199.257
Numéro MDL MFCD09879949
Clé InChI BEURLXDVKSQEIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-phenylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanamine
CID PubChem 24229727
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-phénylpyrimidine-5-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.26
Pourcentage de pureté 97%