Learn More
N-méthyl-(2-Thien-2-ylpyrimidine-5 -yl)méthylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10706915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10706915 1 g Flacon en verre ambré 1g
10431884 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10706915 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66546DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 921939-14-2
Formule moléculaire C10H11N3S
Poids moléculaire (g/mol) 205.279
Numéro MDL MFCD09879951
Clé InChI VZHVJAYQGDCZAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanamine, n-methyl-2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine
CID PubChem 24229733
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-thiophène-2-ylpyrimidine-5-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.28
Pourcentage de pureté 90%