Learn More
N-méthyl-2H-1,3-benzodioxol-5-amine (~90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-methyl-2H-1,3-benzodioxol-5-amine |
| CAS | 34060-22-5 |
| Formule moléculaire | C8H9NO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-6-2-3-7-8(4-6)11-5-10-7/h2-4,9H,5H2,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc2OCOc2c1 |
| Nom IUPAC | N-méthyl-1,3-benzodioxol-5-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |
| Poids de la formule | 151.0633 |