Learn More
N-Méthyl-3-(1,3-thiazol-2-yl)benzylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10123964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10123964 1 g Flacon en verre ambré 1g
10577874 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10123964 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC36546DA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 892501-89-2
Formule moléculaire C11H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.291
Numéro MDL MFCD09025830
Clé InChI MNTPWZTYKCKBQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-1,3-thiazol-2-yl benzylamine, n-methyl-1-3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, methyl 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-thiazolyl, n-methyl-1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine
CID PubChem 18525729
Nom IUPAC N-méthyl-1-[3-(1,3-thiazol-2-yl)phényl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-3-(1, 3-thiazol-2-yl)benzylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 204.3
Pourcentage de pureté 95%