Learn More
N-Méthyl-3- (1H-pyrazol-1-ylméthyl)benzylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10396424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396424 1 g Flacon en verre ambré 1g
10082254 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10396424 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56146DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 892502-10-2
Formule moléculaire C12H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 201.273
Numéro MDL MFCD08690303
Clé InChI RXKBCAGRFVIQTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 3-pyrazolylmethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
CID PubChem 18525881
Nom IUPAC N-méthyl-1-[3-(pyrazol-1-ylméthyl)phényl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)CN2C=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 90%