Learn More
N-Méthyle-3-(3-méthyle-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11390667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11390667 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10215894 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11390667 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49546CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 921938-59-2
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.245
Numéro MDL MFCD09817473
Clé InChI FWMVARCHFJQGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzylamine, methyl 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, 3-methyl-5-3-methylamino methyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, methyl 3-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
CID PubChem 24229501
Nom IUPAC N-méthyl-1-[3-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]méthanamine
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-3-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%