Learn More
N-méthyl(3-méthyl-2-furyl)méthylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10673045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10673045 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10535744 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10673045 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55546CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 916766-86-4
Formule moléculaire C7H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 125.171
Numéro MDL MFCD09879907
Clé InChI KBNPUPCSMGGUHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-methylfuran-2-yl methyl amine, n-methyl 3-methyl-2-furyl methylamine, n-methyl 3-methylfur-2-yl methylamine, 2-furanmethanamine, n,3-dimethyl, n-methyl-1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-methylamino methyl furan, methyl 3-methyl 2-furyl methyl amine
CID PubChem 24229550
Nom IUPAC N-méthyl-1-(3-méthylfurane-2-yl) méthanamine
SMILES CC1=C(OC=C1)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl(3-methyl-2-furyl)methylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté 90%