Learn More
N-Méthyl-3-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15452758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452758 250 mg 250mg
15442758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56299.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74786-81-5
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.193
Numéro MDL MFCD01211937
Clé InChI WKSODUAHKWBHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-methylbenzamide, 3,n-dimethylbenzamide, benzamide,n,3-dimethyl, benzamide, n,3-dimethyl-9ci, n-methyl 3-methylphenyl carboxamide
CID PubChem 966002
Nom IUPAC N,3-diméthylbenzamide
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-3-methylbenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 149.18
Pourcentage de pureté 97%