Learn More
N-Méthyl-(3-méthylisoxazol-5-ylméthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10557684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10557684 1 g Flacon en verre ambré 1g
10423204 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10557684 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27046DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 401647-22-1
Formule moléculaire C6H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
Numéro MDL MFCD08060065
Clé InChI UQKWKRSUELRKSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl-3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, methyl 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylisoxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n,3-dimethyl, 5-isoxazolemethanamine, n,3-dimethyl, methyl 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, n-methyl-n-3-methylisoxazol-5-yl methyl amine
CID PubChem 25220779
Nom IUPAC methyl[(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methyl]amine
SMILES CNCC1=CC(C)=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 97%