Learn More
N-Méthyl-3-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481358 1 g 1g
15401368 250 mg 250mg
15491358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55196.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 619-26-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-26-1
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD00963641
Clé InChI IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-n-methylaniline, n-methyl-m-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-3-nitro, n-methyl-3-nitro-aniline, acmc-1b45l, n-methyl-n-3-nitrophenyl amine #
CID PubChem 219622
Nom IUPAC N-méthyl-3-nitroaniline
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-3-nitroaniline
Point de fusion 64°C to 68°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre