Learn More
N-Méthyl-3-phénoxybenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10762295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10762295 1 g 1g
10225864 250 mg 250mg
10002324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762295 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57146DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 129535-78-0
Formule moléculaire C14H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 213.28
Numéro MDL MFCD02089413
Clé InChI GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
CID PubChem 10512764
Nom IUPAC N-méthyl-1-(3-phénoxyphényl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-3-phenoxybenzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 213.28
Pourcentage de pureté 97%