Learn More
N-Méthyl-(3-phénylisoxazol-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10747875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10747875 1 g Flacon en verre ambré 1g
10737875 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10747875 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64546DA
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 852431-00-6
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD09055377
Clé InChI IUBUISGKALKRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n-methyl-3-phenyl, n-methyl-3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-methylamino methyl-3-phenylisoxazole, methyl-3-phenyl-isoxazol-5-ylmethyl-amine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine oxalate
CID PubChem 24229716
Nom IUPAC N-méthyl-1-(3-phényl-1,2-oxazol-5-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC(=NO1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%