Learn More
N-méthyl-3-phénylpropylamine, TRC
Code produit 30009989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009989 25 mg 25mg
30010406 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009989 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32569025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23580-89-4
Formule moléculaire C10 H15 N
Poids moléculaire (g/mol) 149.23
Synonyme N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
Nom IUPAC N-méthyl-3-phénylpropane-1-amine
SMILES CNCCCc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau methyl(3-phenylpropyl)amine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
Poids de la formule 149.1204