Learn More
N-Méthyl-3-pyridineméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439400 1 g 1g
11449400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439400 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50262.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20173-04-0 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20173-04-0
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.171
Numéro MDL MFCD00023610
Clé InChI MCSAQVGDZLPTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-pyridin-3-yl methanamine, n-methyl-n-3-pyridylmethyl amine, 3-methylaminomethyl pyridine, n-methyl pyridin-3-yl methanamine, 3-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, n-methyl, 3-picolylmethylamine, n-methyl-3-pyridylmethylamine, methyl pyridin-3-ylmethyl amine, n-methyl-3-pyridinemethylamine
CID PubChem 88393
Nom IUPAC N-méthyle-1-pyridine-3-ylméthanamine
SMILES CNCC1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-3-pyridinemethylamine
Point d’ébullition 93°C to 95°C (9 mmHg)
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%