Learn More
N-Méthyl-3-pyrimidine-2-ylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10357014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10357014 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10183374 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10357014 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56346CB
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 886851-49-6
Formule moléculaire C12H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 199.257
Numéro MDL MFCD09702386
Clé InChI AHOVMAYXXRVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, methyl 3-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyrimidinyl, n-methyl-1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, n-3-pyrimidin-2-yl benzyl methylamine, 2-3-methylamino methyl phenyl pyrimidine, methyl 3-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-2-pyrimidinyl-9ci
CID PubChem 24229568
Nom IUPAC N-méthyl-1-(3-pyrimidine-2-ylphényl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.26
Pourcentage de pureté 97%