Learn More
N-méthyl-3-(trifluorométhyle)benzylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480839 5 g 5g
15470839 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63888.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90390-07-1 | C9H10F3N | 189.181 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90390-07-1
Formule moléculaire C9H10F3N
Poids moléculaire (g/mol) 189.181
Numéro MDL MFCD04115410
Clé InChI JFLPPELZYKHKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, n-methyl-n-3-trifluoromethyl benzyl amine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, methyl 3-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-trifluoromethyl, n-methyl 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine hydrochloride, chembrdg-bb 4004318, methyl-3-trifluoromethyl-benzyl-amine
CID PubChem 485414
Nom IUPAC N-méthyle-1-[3-(trifluorométhyle)phényl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Couleur Incolore
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 189.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Huile