Learn More
N-Méthyl-4-(1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11370587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11370587 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10031194 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370587 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23846CB
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 179873-47-3
Formule moléculaire C12H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 201.273
Numéro MDL MFCD09702353
Clé InChI BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine
CID PubChem 24229474
Nom IUPAC N-méthyl-1-[4-(1-méthylpyrazol-3-yl)phényl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 90%