Learn More
N-méthyl-4-(4-méthylperhydro-1,4-diazépin-1-yl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10543455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10543455 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10543455 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC60346DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-4-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS 910037-07-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C14H23N3
Numéro MDL MFCD09025901
Quantité 1 g
Synonyme n-methyl-4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, methyl 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, methyl 4-4-methyl 1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methyl amine
Clé InChI NOEOYDRQGMQWID-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)N2CCCN(CC2)C
Nom IUPAC N-méthyl-1-[4-(4-méthyl-1,4-diazépines-1-yl)phényl]méthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 233.359
CID PubChem 18525907
Poids de la formule 233.36
Pourcentage de pureté 97%